4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, Daikin A-1430, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Nonafluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol, 3-(Perfluorobutyl)propanol
N1040-5G N1040-25G N1040-100G
TCIAN1040-5GEA 875 NOK
TCIAN1040-5G TCIAN1040-25G TCIAN1040-100G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (by GC)
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formel: C₇H₇F₉O
MW: 278,12 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD02183552
CAS-nummer: 83310-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&vid=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %