3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
N1059-200MG N1059-1G
TCIAN1059-200MGEA 930 NOK
TCIAN1059-200MG TCIAN1059-1G
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (by GC)
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
MDL nummer: MFCD08446390
CAS-nummer: 4264-05-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %