(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
N1063-1G N1063-5G
TCIAN1063-1GEA 515 NOK
TCIAN1063-1G TCIAN1063-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (by GC)
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Kokepunkt: 165°C
MDL nummer: MFCD00077831
CAS-nummer: 15914-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&vid=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1,MeOH)