1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
N1069-1G N1069-5G
TCIAN1069-1GEA 1400 NOK
TCIAN1069-1G TCIAN1069-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (by GC)
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
MDL nummer: MFCD08274663
CAS-nummer: 159873-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35fbe05ece499baadad30fb31ee682812b7258d1&vid=35fbe05ece499baadad30fb31ee682812b7258d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C