NBD-556 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)oxalamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)ethanediamide
N1090-25MG N1090-100MG
TCIAN1090-25MGEA 2925 NOK
TCIAN1090-25MG TCIAN1090-100MG
NBD-556 ≥98.0% (by HPLC)
NBD-556
Formel: C₁₇H₂₄ClN₃O₂
MW: 337,85 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00469538
CAS-nummer: 333353-44-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29764c2156a8b8bfef3025db131673b1315253a9&vid=061925ea2f9c81b49454e47371dfa183108ee341&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.70 to 13.00 %