2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
N1107-5G N1107-25G
TCIAN1107-5GEA 785 NOK
TCIAN1107-5G TCIAN1107-25G
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formel: C₉H₇F₉O₂
MW: 318,139 g/mol
MDL nummer: MFCD00236104
CAS-nummer: 52591-27-2
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %