Neobavaisoflavone ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxy-3'-(3-methyl-2-butenyl)isoflavone
N1122-25MG N1122-5MG
TCIAN1122-25MGEA 5975 NOK
TCIAN1122-25MG TCIAN1122-5MG
Neobavaisoflavone ≥97.0% (by HPLC)
Neobavaisoflavone
Formel: C₂₀H₁₈O₄
MW: 322,4 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00800660
CAS-nummer: 41060-15-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 72.00 to 76.50 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C