9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-(Naphthalen-2-yl)anthracene
N1130-1G N1130-5G
TCIAN1130-1GEA 985 NOK
TCIAN1130-1G TCIAN1130-5G
9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-(2-Naphthyl)anthracene
Formel: C₂₄H₁₆
MW: 304,39 g/mol
MDL nummer: MFCD18205835
CAS-nummer: 7424-72-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C