9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
N1135-1G N1135-5G
TCIAN1135-1GEA 1075 NOK
TCIAN1135-1G TCIAN1135-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
MDL nummer: MFCD20040456
CAS-nummer: 855828-36-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%