Nocodazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
N1138-25MG N1138-100MG
TCIAN1138-25MGEA 1925 NOK
TCIAN1138-25MG TCIAN1138-100MG
Nocodazole ≥98.0% (by HPLC)
Nocodazole
Formel: C₁₄H₁₁N₃O₃S
MW: 301,32 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005588
CAS-nummer: 31430-18-9
EINECS: 250-626-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%