N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl)methanesulphonamide, NS-398, N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
N1152-10MG N1152-50MG
TCIAN1152-10MGEA 1575 NOK
TCIAN1152-10MG TCIAN1152-50MG
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₅S
MW: 314,356 g/mol
MDL nummer: MFCD00882995
CAS-nummer: 123653-11-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C