4-(2-Nitroanilino)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-Hydroxy-2-nitrodiphenylamine, 4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol
N1185-1G N1185-5G
TCIAN1185-1GEA 350 NOK
TCIAN1185-1G TCIAN1185-5G
4-(2-Nitroanilino)phenol ≥98.0% (by GC)
4-(2-Nitroanilino)phenol
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₃
MW: 230,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00239470
CAS-nummer: 54381-08-7
EINECS: 259-132-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C