2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
O0182-1G O0182-5G
TCIAO0182-1GEA 515 NOK
TCIAO0182-1G TCIAO0182-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₂F₈
MW: 298,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00000312
CAS-nummer: 3883-86-1
EINECS: 223-418-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C