Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
O0226-5ML O0226-1ML
TCIAO0226-5MLEA 1650 NOK
TCIAO0226-5ML TCIAO0226-1ML
Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (by GC)
Methyl trans-9-octadecenoate
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Kokepunkt: 220°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066521
CAS-nummer: 1937-62-8
EINECS: 217-712-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&vid=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %