(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Octa-2,7-dien-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 4,9-Decadiene-1,2-dicarboxylic Anhydride
O0244-25G O0244-5G
TCIAO0244-25GEA 3300 NOK
TCIAO0244-25G TCIAO0244-5G
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
Formel: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00191676
CAS-nummer: 142826-45-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %