7-Octen-1-ol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
O0280-25ML O0280-5ML
TCIAO0280-25MLEA 6975 NOK
TCIAO0280-25ML TCIAO0280-5ML
7-Octen-1-ol ≥96.0% (by GC)
7-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
Kokepunkt: 66°C
MDL nummer: MFCD00798076
CAS-nummer: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %