Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (by GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Leverandør: TCI
Synonymer: Stearyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Stearyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Octadecyl Ester
O0362-25G O0362-500G
TCIAO0362-25GEA 445 NOK
TCIAO0362-25G TCIAO0362-500G
Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (by GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Octadecyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₂₁H₄₂O₂S
MW: 358,63 g/mol
MDL nummer: MFCD00046844
CAS-nummer: 31778-15-1
EINECS: 250-801-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %