1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
O0382-5G O0382-1G
TCIAO0382-5GEA 1625 NOK
TCIAO0382-5G TCIAO0382-1G
1-Octen-3-one ≥95.0% (by GC)
1-Octen-3-one
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 35°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00036558
CAS-nummer: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %