N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
O0394-200MG O0394-1G
TCIAO0394-200MGEA 635 NOK
TCIAO0394-200MG TCIAO0394-1G
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (by GC)
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide
Formel: C₁₄H₁₉NO₂S
MDL nummer: MFCD23703118
CAS-nummer: 773881-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa135bea8f397dd6aeec1fb3e3cc78d74e8f62&vid=33fa135bea8f397dd6aeec1fb3e3cc78d74e8f62&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C