Oxetan-3-ol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Hydroxyoxetane
O0409-1G O0409-5G
TCIAO0409-1GEA 500 NOK
TCIAO0409-1G TCIAO0409-5G
Oxetan-3-ol ≥96.0% (by GC)
Oxetan-3-ol
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 50°C
Flash punkt: 87°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09056790
CAS-nummer: 7748-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&vid=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %