4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Parylene F Dimer, 5,6,11,12,13,14,15,16-Octafluorotricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene
O0455-1G O0455-5G
TCIAO0455-1GEA 540 NOK
TCIAO0455-1G TCIAO0455-5G
4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane ≥98.0% (by GC)
4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane
Formel: C₁₆H₈F₈
MW: 352.23 g/mol
MDL nummer: MFCD13195584
CAS-nummer: 1785-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7964bfbae46520c0d7c65eb4c451cf846314728&vid=b7964bfbae46520c0d7c65eb4c451cf846314728&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %