Ocaperidone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-[2-[4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,9-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
O0498-100MG O0498-25MG
TCIAO0498-100MGEA 4725 NOK
TCIAO0498-100MG TCIAO0498-25MG
Ocaperidone ≥98.0% (by HPLC)
Ocaperidone
Formel: C₂₄H₂₅FN₄O₂
MW: 420,49 g/mol
MDL nummer: MFCD00866668
CAS-nummer: 129029-23-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.80 to 13.80 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C