Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,4-D Meptyl ester, 3-(2,4-Dichlorophenoxy)octan-2-yl acetate, 2,4-D IOE, 2,4-D Octan-2-yl ester, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid Octan-2-yl ester
O0518-100MG O0518-1G
TCIAO0518-100MGEA 1375 NOK
TCIAO0518-100MG TCIAO0518-1G
Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate ≥96.0% (by GC)
Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate
Formel: C₁₆H₂₂Cl₂O₃
MW: 333,25 g/mol
CAS-nummer: 1917-97-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %