2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer: GBLMA, 2-Methylacrylic acid 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
O0535-5G O0535-25G
TCIAO0535-5GEA 1350 NOK
TCIAO0535-5G TCIAO0535-25G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formel: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
MDL nummer: MFCD19689400
CAS-nummer: 195000-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %