Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
O0558-1G O0558-200MG
TCIAO0558-1GEA 1050 NOK
TCIAO0558-1G TCIAO0558-200MG
Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Oxetan-3-ylmethanol
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Flash punkt: 106°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD17015894
CAS-nummer: 6246-06-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %