Pinacyanol chloride ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
P0156-1G P0156-100MG
TCIAP0156-1GEA 1325 NOK
TCIAP0156-1G TCIAP0156-100MG
Pinacyanol chloride ≥93.0% (by HPLC)
Pinacyanol chloride
Formel: C₂₅H₂₅ClN₂
MW: 388,94 g/mol
MDL nummer: MFCD00011974
CAS-nummer: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
Merck Indeks: 14,08048
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %