Pinacyanol iodide ≥90.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
P0436-1G P0436-5G
TCIAP0436-1GEA 770 NOK
TCIAP0436-1G TCIAP0436-5G
Pinacyanol iodide ≥90.0% (by HPLC)
Pinacyanol iodide
Formel: C₂₅H₂₅IN₂
MDL nummer: MFCD00011975
CAS-nummer: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%