Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
P0595-25G P0595-500G
TCIAP0595-25GEA 350 NOK
TCIAP0595-25G TCIAP0595-500G
Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (by HPLC)
Pontacyl carmine 2B
Formel: C₁₉H₁₇N₃O₉S₂
MW: 539.44 g/mol
MDL nummer: MFCD00059131
CAS-nummer: 6625-46-3
EINECS: 229-584-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%