Poly(vinyl formal)
Leverandør: TCI
Synonymer: Polyvinylformal, Formvar
P0641-500G P0641-25G
TCIAP0641-500GEA 1575 NOK
TCIAP0641-500G TCIAP0641-25G
Poly(vinyl formal)
Poly(vinyl formal)
Formel: (C₃H₆O₂)n
MDL nummer: MFCD00084463
CAS-nummer: 63450-15-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange granule
Vinyl formal min. 80.0 %
Volatile matter Content max. 3.0 %