Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Leverandør: TCI
Warning
P0713-25G P0713-500G
TCIAP0713-25GEA 220 NOK
TCIAP0713-25G TCIAP0713-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formel: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
MDL nummer: MFCD00074369
CAS-nummer: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23314cb6e6db35b34d785e85e51a4db479cc939e&vid=30732c28e8eea6c17e77f69f968e0c9e11ab086b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
The average value of n 6.0 to 8.5
Acid Value max. 1.0