Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0826-25ML P0826-5ML
TCIAP0826-25MLEA 6525 NOK
TCIAP0826-25ML TCIAP0826-5ML
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Isopropyl propyl sulphide
Formel: C₆H₁₄S
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD00027125
CAS-nummer: 5008-73-1
EINECS: 225-686-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %