Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dipropyl Isocinchomeronate, 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid Dipropyl Ester, Isocinchomeronic Acid Dipropyl Ester
P0835-25G P0835-5G
TCIAP0835-25GEA 4225 NOK
TCIAP0835-25G TCIAP0835-5G
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Kokepunkt: 175°C
MDL nummer: MFCD00055315
CAS-nummer: 136-45-8
EINECS: 205-245-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %