2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: alpha-Methylphenylacetonitrile
P0860-1ML P0860-10ML
TCIAP0860-1MLEA 245 NOK
TCIAP0860-1ML TCIAP0860-10ML
2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (by GC)
2-Phenylpropionitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Flash punkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00001871
CAS-nummer: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 90.0 %