2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one, 1,4-Dioxaspiro[4.5]-2-decanone
P1019-25G P1019-5G
TCIAP1019-25GEA 3600 NOK
TCIAP1019-25G TCIAP1019-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (by GC)
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
Formel: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00010852
CAS-nummer: 4423-79-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %