2-Pentynyl chloride ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-pentyne
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 13075 NOK
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (by GC)
2-Pentynyl chloride
Formel: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Kokepunkt: 122°C
Flash punkt: 25°C
MDL nummer: MFCD00191678
CAS-nummer: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %