Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P1169-25ML P1169-500ML
TCIAP1169-25MLEA 220 NOK
TCIAP1169-25ML TCIAP1169-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (by GC)
Tris(2-ethylhexyl)phosphite
Formel: C₂₄H₅₁O₃P
Flash punkt: 194°C
MDL nummer: MFCD00015266
CAS-nummer: 301-13-3
EINECS: 206-111-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %