Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Leverandør: TCI
Synonymer: Polystyrene Iodosoacetate, PSDIB
P1415-1G P1415-5G
TCIAP1415-1GEA 1750 NOK
TCIAP1415-1G TCIAP1415-5G
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
MDL nummer: MFCD06798811
CAS-nummer: 36290-94-5