Poly(styrene) on resin, cross-linked with 1% DVB (100-200 mesh)
Leverandør: TCI
P1432-100G P1432-25G
TCIAP1432-100GEA 3675 NOK
TCIAP1432-100G TCIAP1432-25G
Poly(styrene) on resin, cross-linked with 1% DVB (100-200 mesh)
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
MDL nummer: MFCD00084450
CAS-nummer: 9003-53-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Grain size 100 to 200 mesh