Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Potassium Hydrotris(1-pyrazolyl)borate
P1440-1G P1440-5G
TCIAP1440-1GEA 405 NOK
TCIAP1440-1G TCIAP1440-5G
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Formel: C₉H₁₀BKN₆
MW: 252,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040346
CAS-nummer: 18583-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b48d8adfa49019510e93dd57b74c3bb2359f0b&vid=7489238e3107ed5fba7872d4605ac23faf5b2448&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %