Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside
P1477-25G P1477-5G
TCIAP1477-25GEA 5825 NOK
TCIAP1477-25G TCIAP1477-5G
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside
Formel: C₂₀H₂₄O₉S
MW: 440,46 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06657849
CAS-nummer: 24404-53-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.0 deg (C=1, CHCl3)