1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-(1,4-Phenylene)bispyridine, 1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
P1550-200MG P1550-1G
TCIAP1550-200MGEA 915 NOK
TCIAP1550-200MG TCIAP1550-1G
1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,4-Di(4-pyridyl)benzene
Formel: C₁₆H₁₂N₂
MW: 232,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00445845
CAS-nummer: 113682-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c88d004daa3f8c53877e56c389972118a01be5e2&vid=c88d004daa3f8c53877e56c389972118a01be5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %