Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
P1642-1G P1642-5G
TCIAP1642-1GEA 1800 NOK
TCIAP1642-1G TCIAP1642-5G
Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Phenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-1-thio-2-(2,2,2-trichloroethoxyformamido)-beta-D-galactopyranoside
Formel: C₂₁H₂₄Cl₃NO₉S
MW: 572,83 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 278784-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53ae124eb6e382668d8c3aba1cff693cc277d108&vid=53ae124eb6e382668d8c3aba1cff693cc277d108&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=1、CHCl3)