1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: alpha-Pentylbenzyl Alcohol
P1683-25G P1683-5G
TCIAP1683-25GEA 2075 NOK
TCIAP1683-25G TCIAP1683-5G
1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Kokepunkt: 172°C
MDL nummer: MFCD02258728
CAS-nummer: 4471-05-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %