6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6,13-Pentacenequinone
P1685-25G P1685-5G
TCIAP1685-25GEA 5850 NOK
TCIAP1685-25G TCIAP1685-5G
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)
6,13-Pentacenedione
Formel: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Smeltepunkt: 394°C
MDL nummer: MFCD00003709
CAS-nummer: 3029-32-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%