MOPS 99% for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 635 NOK
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
MOPS 99% for biokjemi
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: 277…282 °C
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Indeks: 13,06288
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %