4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin-lactam, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
P1695-25G P1695-5G
TCIAP1695-25GEA 2150 NOK
TCIAP1695-25G TCIAP1695-5G
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone
Formel: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Kokepunkt: 181°C
MDL nummer: MFCD00177938
CAS-nummer: 64744-50-9
EINECS: 451-630-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency