Palladium 5% on barium sulphate
Leverandør: TCI
P1702-25G P1702-5G
TCIAP1702-25GEA 9975 NOK
TCIAP1702-25G TCIAP1702-5G
Palladium 5% on barium sulphate
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
MDL nummer: MFCD03613605
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Indeks: 14,06989
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Palladium) 4.90 to 5.10 %