5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
P1756-1G
P1756-5G
TCIAP1756-1GEA
540
NOK
TCIAP1756-1G
TCIAP1756-5G
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ MW: 212,18 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00156064 CAS-nummer: 4027-54-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |