Pirfenidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
P1871-1G
P1871-100MG
TCIAP1871-1GEA
3800
NOK
TCIAP1871-1G
TCIAP1871-100MG
Pirfenidone ≥98.0% (by GC)
Pirfenidone
Formel:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,23 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00866047 CAS-nummer: 53179-13-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |