Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: PGE₂
P1884-1MG P1884-10MG
TCIAP1884-1MGEA 525 NOK
TCIAP1884-1MG TCIAP1884-10MG
Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Prostaglandin E2
Formel: C₂₀H₃₂O₅
MW: 352,47 g/mol
Smeltepunkt: 66°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077861
CAS-nummer: 363-24-6
EINECS: 206-656-6
Merck Indeks: 14,07877
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%